Få mere at vide
Molecular Probes™ APO BrdU (TUNEL) sæt
Artikelnummer. 10690914
Mængde:
60 prøver
Pakningsstørrelse:
60 tests
Artikelnummer. 10690914
Brand: Molecular Probes™ KHO1001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
APO BrdU (TUNEL) sæt
De ApoTarget™ APO-BRDU Kit er en tofarvet farvningsmetode til mærkning af DNA-brud og total cellulært DNA for at detektere apoptotiske celler ved flowcytometri.
Se en valgvejledning for alle apoptoseanalyser til flowcytometri .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 60 prøver
Format Rør
Produkttype Apo-BRDU Tunel Kit
Indhold og opbevaring Indeholder præcoated plade, standard, detektorantistof, fortyndingsmidler, vaskebuffer, kromogen, stopopløsning og komplet protokol
Flowcytometer laserlinjer 488
Excitation/Emission FITC: 490/525
PI: 535/617
Antal reaktioner 60
Farve Grøn, Rød
Produktlinje ApoTarget
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Etiket eller farvestof FITC (Fluorescein), PI (Propidium Iodide)
Etikettype Klassiske farvestoffer