Få mere at vide
BD Biosciences™ APO-BRDU™ Sæt (RUO)
Artikelnummer. 15828688 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
Et sæt/to dele: Del A - 0,30 mL flaske FITC-mærket Anti-BrdU mAb, 30 mL flaske PI/RNase farvningsbuffer, 0,6 mL hætteglas reaktionsbuffer, 126 mL flaske skyllebuffer, 120 mL flaske vaskebuffer. Del B - 0,48 mL flaske Br-dUTP, 5 mL flaske negative kontrolceller, 5 mL flaske positive kontrolceller, 0,045 mL flaske med TdT Enzym.
Artikelnummer. Mængde
15828688 Et sæt/to dele: Del A - 0,30 mL flaske FITC-mærket Anti-BrdU mAb, 30 mL flaske PI/RNase farvningsbuffer, 0,6 mL hætteglas reaktionsbuffer, 126 mL flaske skyllebuffer, 120 mL flaske vaskebuffer. Del B - 0,48 mL flaske Br-dUTP, 5 mL flaske negative kontrolceller, 5 mL flaske positive kontrolceller, 0,045 mL flaske med TdT Enzym.
1 options
Artikelnummer. 15828688 Leverandør BD Biosciences™ Leverandørnr. 556405
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
To-farvet farvningsmetode til mærkning af DNA-brud og total cellulært DNA for at detektere apoptotiske celler ved flowcytometri.
  • To-farvet farvningsmetode til mærkning af DNA-brud og total cellulært DNA for at detektere apoptotiske celler ved flowcytometri.
  • Tilstrækkelige reagenser er tilvejebragt til at behandle 60 cellesuspensioner.
  • Sættet indeholder 5 ml positive og 5 ml negative kontrolcellesuspensioner, ca. 1 x 10 sup <6 />sup.<> celler pr. ml i 70% (v/v) ethanol.
  • Kontrolcellerne er afledt af en human lymfomcellelinje og er blevet fikseret som beskrevet i fikseringsprotokollen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 60 prøver
Mængde Et sæt/to dele: Del A - 0,30 mL flaske FITC-mærket Anti-BrdU mAb, 30 mL flaske PI/RNase farvningsbuffer, 0,6 mL hætteglas reaktionsbuffer, 126 mL flaske skyllebuffer, 120 mL flaske vaskebuffer. Del B - 0,48 mL flaske Br-dUTP, 5 mL flaske negative kontrolceller, 5 mL flaske positive kontrolceller, 0,045 mL flaske med TdT Enzym.
Opbevaringsbuffer 0,05% natriumazid
Indhold og opbevaring Et sæt/to dele: Del A - 0,30 ml flaske FITC-mærket Anti-BrdU mAb, 30 ml flaske PI/RNase Staining Buffer, 0,6 ml flaske Reaction Buffer, 126 ml flaske Rinse Buffer, 120 ml flaske Wash Buffer. Del B - 0,48 ml flaske Br-dUTP, 5 ml flaske Negative Control Cells, 5 ml flaske Positive Control Cells, 0,045 ml flaske TdT Enzyme.. Del A (Komp. nr. 51-6576AK) sendes ved stuetemperatur og bør opbevares ved 4 °C ved ankomst. Del B (Komp. nr. 51-6576BK) sendes ved -80 °C på tøris og bør opbevares ved -20 °C ved ankomst.
Til brug med (applikation) Mærkning af DNA-brud og total cellulært DNA for at detektere apoptotiske celler ved flowcytometri
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • APO-BRDU Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, cacodylic acid