Få mere at vide
β-Apo-13-carotenone, MedChemExpress
Beskrivelse
β-Apo-13-carotenone (D'Orenone) is a naturally occurring β-apocarotenoid functioned as an antagonist of RXRα.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | β-Apo-13-carotenone |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 17974-57-1 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H26O |
| Synonym | D'Orenone |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 110 mg/mL (425.70 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)=O |
| Vis mere |