Få mere at vide
APNEA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16427588
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16427588 10 mg
16423607 50 mg
16417516 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16427588 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18687
MedChemExpress APNEA (N6-[2-(4-Aminophenyl)ethyl]adenosine) is a potent, non-selective A3 adenosine receptor agonist.
APNEA (N6-[2-(4-Aminophenyl)ethyl]adenosine) is a potent, non-selective A3 adenosine receptor agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale APNEA
CAS 89705-21-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H22N6O4
Mængde 10 mg
Synonym N6-[2-(4-Aminophenyl)ethyl]adenosine
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (646.98 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCCC4=CC=C(N)C=C4)O1)O)O
Molekylvægt (g/mol) 386.41
Formel vægt 386.41
Procent renhed 95.01%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation