Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Apixaban
Artikelnummer. 16564414 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16564414 100 mg
16574414 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16564414 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464491000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 503612-47-3 | C25H25N5O4 | 459.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 503612-47-3
Molekylær formel C25H25N5O4
Molekylvægt (g/mol) 459.51
InChI nøgle QNZCBYKSOIHPEH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-carboxamid
SMIL COC1=CC=C(C=C1)N1N=C(C(N)=O)C2=C1C(=O)N(CC2)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Apixaban
Mængde 100 mg
Formel vægt 459.5
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Apixaban
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Apixaban