Få mere at vide
Apixaban V, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Apixaban Ethyl Ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C27H28N4O5/c1-3-36-27(34)24-22-15-17-30(19-9-7-18(8-10-19)29-16-5-4-6-23(29)32)26(33)25(22)31(28-24)20-11-13-21(35-2)14-12-20/h7-14H,3-6,15-17H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 488.206 |
| Procent renhed | >95% |