Få mere at vide
Apixaban, Mikromol™
Artikelnummer. 17974426
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17974426 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17974426 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3754.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Apixaban
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Apixaban
CAS 503612-47-3
Analyt- eller komponentnavne Apixaban
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H25 N5 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4,5,6,7-Tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide, 1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid amide, Apixaban, BMS 562247-01, Eliquis
InChI formel InChI=1S/C25H25N5O4/c1-34-19-11-9-18(10-12-19)30-23-20(22(27-30)24(26)32)13-15-29(25(23)33)17-7-5-16(6-8-17)28-14-3-2-4-21(28)31/h5-12H,2-4,13-15H2,1H3,(H2,26,32)
SMIL COc1ccc(cc1)n2nc(C(=O)N)c3CCN(C(=O)c23)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 459.5
Mængde 100 mg
Formel vægt 459.1907 g/mol