Få mere at vide
Apixaban Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 17958734
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17958734 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17958734 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3754.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Apixaban Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Apixaban Ethyl Ester
CAS 503614-91-3
Analyt- eller komponentnavne Apixaban Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H28 N4 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-, ethyl ester, 1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, Apixaban ethyl ester, Ethyl 1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C27H28N4O5/c1-3-36-27(34)24-22-15-17-30(19-9-7-18(8-10-19)29-16-5-4-6-23(29)32)26(33)25(22)31(28-24)20-11-13-21(35-2)14-12-20/h7-14H,3-6,15-17H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)c1nn(c2ccc(OC)cc2)c3C(=O)N(CCc13)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O
IUPAC navn ethyl 1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidyl)phenyl]-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 488.54
Mængde 25 mg
Formel vægt 488.206 g/mol