Få mere at vide
Apixaban Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Apixaban Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Apixaban Ethyl Ester |
| CAS | 503614-91-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Apixaban Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C27 H28 N4 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-, ethyl ester, 1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, Apixaban ethyl ester, Ethyl 1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H28N4O5/c1-3-36-27(34)24-22-15-17-30(19-9-7-18(8-10-19)29-16-5-4-6-23(29)32)26(33)25(22)31(28-24)20-11-13-21(35-2)14-12-20/h7-14H,3-6,15-17H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1nn(c2ccc(OC)cc2)c3C(=O)N(CCc13)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O |
| IUPAC navn | ethyl 1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidyl)phenyl]-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate |
| Vis mere |