missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Apixaban Dimer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Apixaban Dimer |
| CAS | 1998079-11-0 |
| Molekylær formel | C40H34N10O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | R 2988 |
| InChI formel | InChI=1S/C40H34N10O6/c1-55-29-15-11-27(12-16-29)49-35-31(33(45-49)37(41)51)19-21-47(39(35)53)25-7-3-23(4-8-25)43-44-24-5-9-26(10-6-24)48-22-20-32-34(38(42)52)46-50(36(32)40(48)54)28-13-17-30(56-2)18-14-28/h3-18H,19-22H2,1-2H3,(H2,41,51)(H2,42,52)/b44-43+ |
| SMIL | O=C(N)C1=NN(C2=CC=C(OC)C=C2)C(C3=O)=C1CCN3C4=CC=C(/N=N/C5=CC=C(N6CCC(C(C(N)=O)=NN7C8=CC=C(OC)C=C8)=C7C6=O)C=C5)C=C4 |
| IUPAC navn | 6,6′-[(1E)-1,2-Diazenediyldi-4,1-phenylene]bis[4,5,6,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide] |
| Molekylvægt (g/mol) | 750.78 |
| Formel vægt | 750.27 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?