Få mere at vide
Apitolisib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496126
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16496126 100 mg -
16445588 10 mg -
16418287 5 mg -
16411757 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16496126 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13246
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Apitolisib (GDC-0980; GNE 390; RG 7422) is a selective, potent, orally bioavailable Class I PI3 kinase and mTOR kinase (TORC1/2) inhibitor with IC50s of 5 nM/27 nM/7 nM/14 nM for PI3Kα/PI3Kβ/PI3Kδ/PI3Kγ, and with a Ki of 17 nM for mTOR.
Apitolisib (GDC-0980
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Apitolisib
Fysisk form Solid
CAS 1032754-93-0
Farve Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H30N8O3S
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym GDC-0980 GNE 390 RG 7422
Opløselighedsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (28.66 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@H](C(N1CCN(CC1)CC2=C(C3=NC(C4=CN=C(N=C4)N)=NC(N5CCOCC5)=C3S2)C)=O)O
Molekylvægt (g/mol) 498.6
Formel vægt 498.6
Procent renhed 97.88%