missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Apimostinel, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493698
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493698 10 mg -
16486437 5 mg -
16432836 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16493698 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY102053

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Apimostinel (NRX-1074; AGN-241660) is an orally active NMDA receptor partial agonist.

Apimostinel (NRX-1074

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Apimostinel
CAS 1421866-48-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H37N5O6
Mængde 10 mg
Synonym NRX-1074 AGN-241660
Opløselighedsinformation DMSO : 155 mg/mL (307.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@H](O)[C@@H](C(N)=O)NC([C@@]1(CC2=CC=CC=C2)N(C([C@H]3N(C([C@H]([C@H](O)C)N)=O)CCC3)=O)CCC1)=O
Molekylvægt (g/mol) 503.59
Formel vægt 503.59
Procent renhed 98.78%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.