Få mere at vide
Apiin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Apiin |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28O14/c27-8-18-20(32)21(33)22(40-25-23(34)26(35,9-28)10-36-25)24(39-18)37-13-5-14(30)19-15(31)7-16(38-17(19)6-13)11-1-3-12(29)4-2-11/h1-7,18,20-25,27-30,32-35H,8-10H2/t18-,20-,21+,22-,23-,24-,25+,26-/m1/s1 |
| Formel vægt | 564.1479 |