Få mere at vide
Apigenin, TRC
Artikelnummer. 30008001
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008001 50 mg
17992615 100 mg
17994185 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008001 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA72650050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 520-36-5
Molekylær formel C15 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 270.24
Synonym Flavone, 4',5,7-trihydroxy- (8CI), 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavone, 5,7,4'-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-p-hydroxyphenyl-4-chromenone, Apegenin, Apigenin, Apigenine, Apigenol, C.I. Natural Yellow 1, Chamomile, LY 080400, NSC 83244, Pelargidenon 1449, ST 056301, UCCF 031, Versulin, 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-
IUPAC navn 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
SMIL Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Apigenin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
Formel vægt 270.0528
Procent renhed >95%