Få mere at vide
Apigenin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499146
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499146 100 mg
16484907 50 mg
16469208 10 mg
16431516 200 mg
16422396 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16499146 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1201
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Apigenin (4',5,7-Trihydroxyflavone) is a competitive CYP2C9 inhibitor with a Ki of 2 μM.
Apigenin (4',5,7-Trihydroxyflavone) is a competitive CYP2C9 inhibitor with a Ki of 2 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Apigenin
CAS 520-36-5
Farve Green Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H10O5
Mængde 100 mg
Synonym 4',5,7-Trihydroxyflavone Apigenol C.I. Natural Yellow 1
Opløselighedsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (308.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL OC1=C2C(OC(C3=CC=C(O)C=C3)=CC2=O)=CC(O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 270.24
Formel vægt 270.24
Procent renhed 96.92%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation