Få mere at vide
Apigenin-7-O-sulfate Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Apigenin-7-O-sulfate Potassium Salt |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O8S.K/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(18)15-11(17)5-10(6-14(15)22-13)23-24(19,20)21;/h1-7,16-17H,(H,19,20,21);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 387.9655 |