Få mere at vide
Apigenin-7-glucuronide, MedChemExpress
Beskrivelse
Apigenin-7-glucuronide could inhibit Matrix Metalloproteinases (MMP) activities, with IC50s of 12.87, 22.39, 17.52, 0.27 μM for MMP-3, MMP-8, MMP-9, MMP-13, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Apigenin-7-glucuronide |
| CAS | 29741-09-1 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H18O11 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Apigenin 7-O-glucuronide |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (560.09 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](C(O)=O)O1)O)O)[C@@H]1OC2=CC(O)=C3C(C=C(C4=CC=C(O)C=C4)OC3=C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.36 |
| Vis mere |