Få mere at vide
Apigenin 7-glucoside, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491438
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491438 5 mg 5mg
16454857 50 mg -
16419028 10 mg 10mg
16403886 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491438 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0578
MedChemExpress Apigenin-7-glucoside (Apigenin-7-O-β-D-glucopyranoside) exhibits significant anti-proliferative and antioxidant activity and scavenges reactive oxygen species (ROS).
Apigenin-7-glucoside (Apigenin-7-O-β-D-glucopyranoside) exhibits significant anti-proliferative and antioxidant activity and scavenges reactive oxygen species (ROS).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Apigenin 7-glucoside
CAS 578-74-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H20O10
Mængde 5 mg
Synonym Apigenin-7-O-β-D-glucopyranoside Cosmosiin Apigetrin
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.28 mM)
SMIL O=C(C=C(C1=CC=C(O)C=C1)OC2=CC(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO)=C4)C2=C4O
Molekylvægt (g/mol) 432.38
Formel vægt 432.38
Procent renhed 98.97%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death