Få mere at vide
Apigenin 100 μg/ml i acetonitril: Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Apigenin |
| CAS | 520-36-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Apigenin |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C15 H10 O5 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavone, Pelargidenon 1449; |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2 |
| Vis mere |