Få mere at vide
Fisherbrand™ Apiezon Fedt
Artikelnummer. 12971141 Shop alle Fisherbrand produkter
Mængde:
50 g
100 g
Produkttype:
AP101 fedt
L fedt
M-fedt
Pakningsstørrelse:
100g
50g
Artikelnummer. 12971141
Smør pumperne med dette fedt. Fisherbrand™ Apiezon Fedt er designet til brug med Fisherbrand™ roterende vingepumper.
  • Apiezon grease
  • For general use in Fisherbrand rotary vane pumps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype M-fedt
Tryk 20°C 1.7x10-9 torr
Mængde 100 g
Temperatur (metrisk) 10°C to 30°C