Få mere at vide
Fisherbrand™ Apiezon Fedt
Artikelnummer. 12961141 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
Produkttype:
AP101 fedt
L fedt
M Grease
Pakningsstørrelse:
100g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
12961141 50 g L fedt 50g
12971141 100 g M Grease 100g
12991141 50 g AP101 fedt 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12961141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3370.00 DKK
    3188.81 DKK / 50g
    Spare 181.19 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Smør pumperne med dette fedt. Fisherbrand™ Apiezon Fedt er designet til brug med Fisherbrand™ roterende vingepumper.
  • Apiezon fedt
  • Til almindelig brug i Fisherbrand roterende vingepumper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype L fedt
Tryk 20 °C 7x10-11 torr
Mængde 50 g
Temperatur (metrisk) 10 °C til 30 °C