Få mere at vide
VEE GEE API ASTM Hydrometer med termometer
Artikelnummer. 17866603
ASTM nummer:
52H
53H
54H
55H
56H
57H
API-område:
19 til 31°
29 til 41°
39 til 51°
49 til 61°
59 til 71°
9 til 21°
Artikelnummer. 17866603
Brand: VEE GEE 6755HTS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De API ASTM Hydrometer med termometer er valgt som standardskalaen for petroleum.
  • Underinddelinger: 0,1°
  • Ca. Længde: 380 mm
  • Termometerområde: 0 til 150 °F
  • Termometer underopdeling: 2 °F
  • Termometer fyldt med SafetyBLUE væske
  • Kalibreret til brug ved 15,5 °C/60 °F
Tekniske data
Type Hydrometer
ASTM nummer 55H
Inkrementer 0,1°
Længde (metrisk) 38 cm
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 150 °F
Temperaturområde (metrisk) -17,78 til +65,6 °C
Standardiseringstemperatur 15,5 °C (60 °F)
API-område 39 til 51°