Få mere at vide
VEE GEE API ASTM Hydrometer med termometer
ASTM nummer:
52H
53H
54H
55H
56H
57H
API-område:
19 til 31°
29 til 41°
39 til 51°
49 til 61°
59 til 71°
9 til 21°
Beskrivelse
- Underinddelinger: 0,1°
- Ca. Længde: 380 mm
- Termometerområde: 0 til 150 °F
- Termometer underopdeling: 2 °F
- Termometer fyldt med SafetyBLUE væske
- Kalibreret til brug ved 15,5 °C/60 °F
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Hydrometer |
| ASTM nummer | 57H |
| Inkrementer | 0,1° |
| Længde (metrisk) | 38 cm |
| Temperaturområde (engelsk) | 0 °F til 150 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -17,78 til +65,6 °C |
| Standardiseringstemperatur | 15,5 °C (60 °F) |
| API-område | 59 til 71° |