Få mere at vide
API-1, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18015342
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18015342 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18015342 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 3897/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selective Akt/PKB inhibitor. Antitumor
Akt/protein kinase B (PKB) inhibitor. Binds the pleckstrin homology domain of Akt and blocks Akt membrane translocation. Inhibits EGF-induced kinase activity of Akt1, Akt2 and Akt3. Induces cell growth arrest and apoptosis in human cancer cells expressing constitutively active Akt. Displays antitumor activity in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale API-1
CAS 36707-00-3
Molekylær formel C13H15N5O6
Mængde 10 mg
Synonym api-1, 4-amino-8-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-oxo, 4-amino-5,8-dihydro-5-oxo-8-?-d-ribofuranosyl-pyrido 2,3-d pyrimidine-6-carboxamide, 4-amino-5,8-dihydro-5-oxo-8-beta-d-ribofuranosyl-pyrido 2,3-d pyrimidine-6-carboxamide, 4-amino-8-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-oxopyrido 2,3-d pyrimidine-6-carboxamide
InChI nøgle SPBWHPXCWJLQRU-FITJORAGSA-N
SMIL C1=C(C(=O)C2=C(N1C3C(C(C(O3)CO)O)O)N=CN=C2N)C(=O)N
IUPAC navn 4-amino-8-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-oxopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 337.292
PubChem CID 24773090
Formel vægt 337.29
Procent renhed >96%