Få mere at vide
(+)-Aphidicolin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15997275 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15997275 1 mg 1mg
15907285 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15997275 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0218387301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 DKK
    1183.22 DKK / 1mg
    Spare 61.78 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Ved at hæmme den cellulære replikation af DNA-polymerase II eller de virus-inducerede DNA-polymeraser, hæmmer Amphidocolin væksten af eukaryote celler og visse dyrevira.
  • Aphidicolin er et antibiotikum, et potent antiviralt og antimitotisk middel og DNA-polymerasehæmmer
  • Denne forbindelse er et udvalgt produkt til apoptoseforskning og i mitose til forskning og sporing af cellulære aktiviteter
Kemiske identifikatorer
CAS 38966-21-1
Molekylær formel C20H34O4
Synonym aphidicolin, 38966-21-1, ICI 69653, (+)-Aphidicolin, (3R,4R,4aR,6AS,8R,9R,11AS,11bS)-4,9-bis(hydroxymethyl)-4,11b-dimethyltetradecahydro-8,11A-methano-cyclonathano-9,11A-methano-3-methano-3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Aphidicolin
Mængde 1 mg
Smeltepunkt 226 °C til 235 °C
Farve Hvid
Renhed >98
Molekylvægt (g/mol) 338.49