Få mere at vide
Aphidicolin
Artikelnummer. 15443039
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443039 5 mg 5mg
15453039 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443039 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60236.#0
 Begrænset vare
På lager
En DNA-polymerasehæmmer blokerer cellecyklussen i den tidlige S-fase | CAS: 38966-21-1 | C20H34O4, C20H34O4 | 338,49 g/mol
En DNA-polymerasehæmmer. Blokerer cellecyklussen i den tidlige S-fase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38966-21-1
Molekylær formel C20H34O4
Synonym APC
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) En DNA-polymerasehæmmer. Blokerer cellecyklussen i den tidlige S-fase
Formel vægt 338.48
Smeltepunkt 224 °C
Opløselighed Opløselig i DMSO eller methanol. Uopløseligt i vand. Opbevar løsninger ved -20°
Produkttype Aphidicolin
Form Krystallinsk pulver