Få mere at vide
Fisherbrand™ APET liners til sikkerhedsbakker
Artikelnummer. 12307207 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
260 x 460 mm
340 x 540 mm
460 x 700 mm
540 x 570 mm
540 x 680 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12307207 260 x 460 mm Pakke med 25
12317207 340 x 540 mm Pakke med 25
12327207 540 x 570 mm Pakke med 25
12337207 540 x 680 mm Pakke med 25
12347207 460 x 700 mm Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12307207
Forventet forsendelse: 19-03-2027
Miljøvenlig, nem at rengøre og vedligeholde til rutinearbejde og opbevaring i sikre områder.
  • Rydder let spild op
  • Miljøvenlig
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 260 x 460 mm
Længde (metrisk) 260 mm
Materiale APET
Type Liners
Bredde (metrisk) 460 mm
Til brug med Stråling, biofare, bakker til generelle formål
nr. pr. pakke 25
Form Rektangulær