Få mere at vide
Berthold Technologies Apertur 384-brønd til Centro XS LB 963 mikropladeluminometer
Shop alle Berthold Technologies produkterBeskrivelse
- Centro XS LB 963 mikropladeluminometeret er som standard kompatibelt med 96-brønds mikroplader
- Når den bestilles med 384-brøndsåbningen, er den også kompatibel med 384-brønd-mikroplader
- 384-brøndsblændens blænde er kun kompatibel med Centro XS-modellen
- Ikke kompatibel med andre Centro luminometermodeller
Tekniske data
Tekniske data
| Detektionsmetode | Luminescens |
| Farve | Sort |
| Til brug med (applikation) | Luminescensanvendelser |
| Til brug med (udstyr) | Centro XS LB 963 mikropladeluminometer |