Få mere at vide
Novus Biologicals™ APE1 Redox Inhibitor, E3330
Artikelnummer. 18626528 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18626528 25 mg
1 options
Artikelnummer. 18626528 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP14958125mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5190.00 DKK
    4907.70 DKK / 25mg
    Spare 282.30 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Mængde 25 mg
Type Inhibitor