Få mere at vide
APD597, MedChemExpress
Beskrivelse
APD597 is a GPR119 agonist intended for the treatment of type 2 diabetes, with EC50 of 46 nM for hGPR119.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | APD597 |
| CAS | 897732-93-3 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H29N5O6S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | JNJ-38431055 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 19 mg/mL (39.62 mM) |
| SMIL | O=C(OC(C)C)N(CC1)CCC1OC2=C(OC)C(NC3=CC=C(S(=O)(C)=O)N=C3C)=NC=N2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 479.55 |
| Vis mere |