missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Apcin

Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Beskrivelse
Apcin is a Cdc20 inhibitor; inhibits Cdc20-substrate interaction. Blocks substrate-mediated Cdc20 loading onto the anaphase-promoting complex (APC). Inhibits APC-dependent ubiquitylation. Prolongs mitotic duration in RPE1 cells in combination with proTAME (prodrug of TAME (Cat.No. 4506)) in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)-N-(2,2,2-trichloro-1-phenylaminoethyl)propionamide |
| CAS | 300815-04-7 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Ubiquitin Ligase (E3) Inhibitors |
| Molekylær formel | C13H14Cl3N7O4 |
| Formel vægt | 438.65 |
| Renhed | >98% |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion