Få mere at vide
Apatite, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in
Artikelnummer. p-4824613
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11319128
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042535.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Grain Mounts, XRD and Microprobe Standards, Identification of Unknown Minerals | CAS: 1306-05-4 | Ca5FO12P3 | 504.298 g/mol
Apatit er et af få mineraler, der produceres og bruges af biologiske mikromiljøsystemer. Den primære anvendelse af apatit er til fremstilling af gødning, det er en kilde til fosfor. Det bruges lejlighedsvis som en ædelsten. Grønne og blå varianter i findelt form, er pigmenter med fremragende dækkeevne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-05-4
Molekylær formel Ca5FO12P3
Molekylvægt (g/mol) 504.298
MDL nummer MFCD00285511
InChI nøgle VSIIXMUUUJUKCM-UHFFFAOYSA-D
Synonym fluorapatite, apatite, phosphate rock, unii-m4cm1h238j, phospate rock, fluorapatite ca5f po4 3
PubChem CID 10207414
IUPAC navn pentacalcium;fluorid;triphosphat
SMIL [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[F-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Apatite
Farve Farveløs
Fysisk form Chips
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water and hydrochloric acid.
Udseende Colorless chips