Få mere at vide
Apatit, naturligt forekommende mineral, korn, cirka 0,06-0,19 tommer
Beskrivelse
Apatit er et af få mineraler, der produceres og bruges af biologiske mikromiljøsystemer. Den primære anvendelse af apatit er til fremstilling af gødning, det er en kilde til fosfor. Det bruges lejlighedsvis som en ædelsten. Grønne og blå varianter i findelt form, er pigmenter med fremragende dækkeevne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Apatite |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Chips |
| Mængde | 25 g |
| Udseende | Farveløse chips |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og saltsyre. |