missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Apatinib-d8 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Apatinib-d8 Hydrochloride |
| CAS | 2468771-44-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24H16D8ClN5O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-[4-(1-Cyanocyclopentyl-d8)phenyl]-2-[(4-pyridinylmethyl)amino]-3-pyridinecarboxamide, YN968D1-d8 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23N5O.ClH/c25-17-24(11-1-2-12-24)19-5-7-20(8-6-19)29-23(30)21-4-3-13-27-22(21)28-16-18-9-14-26-15-10-18;/h3-10,13-15H,1-2,11-12,16H2,(H,27,28)(H,29,30);1H/i1D2,2D2,11D2,12D2; |
| SMIL | O=C(C1=CC=CN=C1NCC2=CC=NC=C2)NC3=CC=C(C4(C#N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C4([2H])[2H])C=C3.Cl |
| IUPAC navn | N-[4-(1-cyano-2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriocyclopentyl)phenyl]-2-(pyridin-4-ylmethylamino)pyridine-3-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 441.98 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?