Få mere at vide
Apalutamide-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Apalutamide-d3 |
| CAS | 1638885-61-6 |
| Molekylær formel | C21 D3 H12 F4 N5 O2 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-[7-[6-Cyano-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]oct-5-yl]-2-fluoro-N-(methyl-d3)-benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H15F4N5O2S/c1-27-17(31)13-4-3-11(8-15(13)22)30-19(33)29(18(32)20(30)5-2-6-20)12-7-14(21(23,24)25)16(9-26)28-10-12/h3-4,7-8,10H,2,5-6H2,1H3,(H,27,31)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)c1ccc(cc1F)N2C(=S)N(C(=O)C23CCC3)c4cnc(C#N)c(c4)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-[7-[6-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-8-oxo-6-sulfanylidene-5,7-diazaspiro[3.4]octan-5-yl]-2-fluoro-N-(trideuteriomethyl)benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 480.453 |
| Formel vægt | 480.107 |