Få mere at vide
Thermo Scientific™ ApaI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10130690 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
3000 U
5.000 enheder
Pakningsstørrelse:
3000 enheder
5000 enheder
Artikelnummer. 10130690
Brand: Thermo Scientific™ ER1411
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skær ved GGGCC^C-steder med ApaI-restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 37 °C i B-buffer (Isoschizomerer: PspOMI).
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet– streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
Applikationer
  • Molekylær kloning
  • Kortlægning af restriktioner
  • Genotypebestemmelse
  • Sydlige Blot
  • Restriktion fragment length polymorphism (RFLP)
  • SNP
Note
Inkubation ved 30 °C resulterer i en 2-fold stigning i aktivitet. ApaI hæmmes af saltkoncentrationer over 50 mM. ApaI-spaltning er svækket af overlappende dcm -methylering. For at undgå dcm -methylering skal du bruge en dam-, dcm- stamme, såsom GM2163.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Komponenter 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 og 0,1 mg/ml BSA
Inkubator temperatur 37 °C
Mængde 3000 U
Produkttype Apal