Få mere at vide
APA Amoxicillin Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Penicillan-6-yl) Amoxicillinamide |
| CAS | 1789703-32-7 |
| Molekylær formel | C24 H29 N5 O7 S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[[(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-yl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, (2S,5R,6R)-, (2S,5R,6R)-6-{(2S,5R,6R)-6-[(R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxamido}-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, N-(Penicillan-6-yl) Amoxicillinamide, Amoxicillin RC L (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29N5O7S2/c1-23(2)14(17(32)27-13-19(34)29-15(22(35)36)24(3,4)38-21(13)29)28-18(33)12(20(28)37-23)26-16(31)11(25)9-5-7-10(30)8-6-9/h5-8,11-15,20-21,30H,25H2,1-4H3,(H,26,31)(H,27,32)(H,35,36)/t11-,12-,13-,14+,15+,20-,21-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@@H]3N4[C@H](SC3(C)C)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c5ccc(O)cc5)C4=O)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,5R,6R)-6-[[(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 563.65 |
| Formel vægt | 563.1508 |