Få mere at vide
mb2 AP6 polyurethan skammel
:
Middelhøjde, svævefly
Beskrivelse
- Fås i forskellige centrale cylinderhøjder.
- Sæde af formstøbt polyurethan på træstruktur med indsatser.
- Højdejustering.
- Fem-eger bund af indsprøjtet nylon og glasfiber.
- Fås med hjul eller glidefødder.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Taburet |
| Farve | Black |
| Justerbar (højde) | Yes |
| Justerbar | Højde |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Rammemateriale | Stål |
| Inkluderer | Femstjernet nylon og glasfiber base. Svævefly. |
| Mængde | 1 stk. |
| Sæde materiale | Polyurethan |
| Siddehøjde | Medium |
| Vis mere |