Få mere at vide
mb2 Polyurethanskammel på glides - rund
Produktkod. 15734308
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Standard højde, svævefly
Produktkod.
15734308 Standard højde, svævefly
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15734308 Leverantör mb2 Leverantörsnummer AP6B1D1NE3
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Polyurethan-skammel på glides - Rund - Standard løft - Fastgørelsesmekanisme
  • Afføring i polyurethan, rund
  • Sæde i polyurethan
  • Standard for pneumatisk cylinder
  • 5-egerbund indsprøjtet i nylon og glasfiber, forstærket med en galvaniseret stålring.
  • Glidebaner
Specifikationer
Produkttype Taburet
Farve Sort
Justerbar (højde) Ja
Justerbar Højde
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rammemateriale Stål
Inkluderer Femstjernet nylon og glasfiber base. Svævefly.
Mængde 1 stk.
Sæde materiale Polyurethan
Siddehøjde 410 til 530 mm
garanti 5 år
Vægt (metrisk) 5.40 kg
Med armlæn Nej
Med ryglæn Nej
Med hjul Nej
Fodstøtte Nej
Med lændestøtte Nej
Med Tilt Nej
Materiale Polyurethan
Siddetype Skammel
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.