Få mere at vide
mb2 Polyurethanskammel på glides - rund
Beskrivning
- Afføring i polyurethan, rund
- Sæde i polyurethan
- Standard for pneumatisk cylinder
- 5-egerbund indsprøjtet i nylon og glasfiber, forstærket med en galvaniseret stålring.
- Glidebaner
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttype | Taburet |
| Farve | Sort |
| Justerbar (højde) | Ja |
| Justerbar | Højde |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Rammemateriale | Stål |
| Inkluderer | Femstjernet nylon og glasfiber base. Svævefly. |
| Mængde | 1 stk. |
| Sæde materiale | Polyurethan |
| Siddehøjde | 410 til 530 mm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?