Learn More
Grant Instruments™ ap360 Air Purifier
Beschreibung
- Grant Instruments ap360 Air Purifier is designed to help you keep your staff, patients, and customers safe from airborne infection as well as to remove aerosols, pollen, dust and other particulates
- UVC lamps provide powerful UV air sterilisation that disrupts the DNA and RNA in bacteria and viruses
- Large air processing capacity of 360m3/hour enables minimal downtime
- Fast fan speed with three modes and auto settings
- Digital timer 1 min to 24 hrs/non-stop can be set to the desired minimum or maximum use
- Full user protection from direct UV light
- Compact design to minimise use of space and maximise portability
- Low power usage for a cost-effective and eco-friendly air purification solution
Spezifikation
Spezifikation
| Efficiency | 0.9995 |
| Filter Type | HEPA13 |
| Airflow Rate | 360 m3/h |
| Weight (Metric) | 13.4 Kg |
| Height (Metric) | 1050 mm |
| Depth (Metric) | 350 mm |
| Width (Metric) | 350 mm |
| Product Type | Air Purifier |
| Voltage | 120/230 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?