Få mere at vide
mb2 Polyurethanstol på hjul
Artikelnummer. 11987824
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
11987824 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 11987824 Leverandør mb2 Leverandørnr. AP1B1D1NE2
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyurethanstol på hjul - Normal lift - Fastgørelsesmekanisme
  • Stol i polyurethan
  • Sæde og ryg i polyurethan
  • Ryglæn kan justeres i dybden med hjul.
  • Pneumatisk cylinder lav
  • 5-egerbund indsprøjtet i nylon og glasfiber, forstærket med en galvaniseret stålring.
  • Hårde gulvshjul 50 mm
Tekniske data
Produkttype Laboratorieplads
Farve Sort
Justerbar (højde) Ja
Justerbar Højde, ryglæn
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rygstil Standard
Rammemateriale Stål
Højde (metrisk) Ryg 310 mm
Højde (metrisk) sæde 440 til 560 mm
Inkluderer Polyurethanbelægning, nylong og glasfiberbase forstærket med en galvaniseret stålring
Mængde 1 stk.
Sæde materiale Polyurethan
Siddehøjde 440 til 560 mm
garanti 5 år
Vægt (metrisk) 10.34 kg
Med armlæn Nej
Med ryglæn Ja
Med hjul Ja
Fodstøtte Nej
Med lændestøtte Nej
Med Tilt Nej
Materiale Polyurethan
Siddetype Skrivebordshøjde