Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AP C5
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18768626
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18768626
Brand: Tocris Bioscience™ 6626/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Potent and selective PKG2 inhibitor
AP C5 is a potent and selective protein kinase G type II (PKG2) inhibitor (pIC50 = 7.2). Displays >20-fold selectivity for PKG2 over PKG1 and PKA (pIC50 values are 4.6 and 4.8 for PKG1 and PKA, respectively). Blocks 8-pCPT-cGMP-dependent VASP phosphorylation in intestinal organoids. Also attenuates toxin-stimulated anion secretory responses in mouse intestinal tissue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 4-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]-N-2-propyn-1-yl-2-pyrimidinamine
CAS 2234272-10-5
Mængde 10 mg
Molekylær formel C16H13N5
Formel vægt 275.31
Renhed 98%
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.