Få mere at vide
Beschreibung
- Unik teknologi - AP BIO er den eneste biodekontaminerende løsning udstyret med ePM1 50% (F7) og HEPA H14 filtre med AirFend™ teknologi, som fastholder og deaktiverer bakterier og vira (inklusive Sars-CoV-2 ansvarlig for Covid-19).
- Videnskabeligt testet - Den AirFend™ opløsning påført filtrene af AP BIO Air Purifier har en virucidal virkning, herunder på H1N1 influenzavirus og coronavirus (SARS-CoV-2) i henhold til testprotokolstandarden EN 14476.
- Med det unikke AP BIO 400 luftrensere fra FläktGroup med det revolutionerende AirFend™ filtreringsteknologi, vira og bakterier er næsten 100 % deaktiveret– herunder Sars-CoV-2– når luft passerer gennem filtrene i enheden.
- AirFend™ er en 100 % naturlig løsning.
- De AP Bio er det perfekte valg til sund og sikker indeluft i ethvert område, såsom hjem, hospitaler, skoler, kontorer osv.
- De på markedet kendte luftrensere er generelt effektive til at filtrere og forbedre den overordnede luftkvalitet og kan installeres i rum, hvor filtrering normalt ikke er mulig, men de beskytter ikke 100 % mod virus. Faktisk, takket være en høj luftfornyelseshastighed og høj filtrering, fanges og filtreres vira, men de forbliver aktive.
- Enheden renser også luften for støv og andre partikler med sine 50 % ePM1 (F7) og HEPA H14 filtre.
- AP BIO luftrenser bruger en aktiv luftbehandlingsproces i modsætning til andre passive luftbehandlingsløsninger.
- AP BIO er en mobil enhed, som nemt kan flyttes til forskellige rum og bruges på en meget fleksibel måde.
- Enheden er nem og hurtig at installere og giver nem adgang til vedligeholdelse af filtre uden værktøj.
- Epoxymalet og galvaniseret stålkabinet
- 2 AirFend™ mini-fold filtre ePM1 50% (F7), 2 AirFend™ HEPA H14 absolutte filtre (model AP BIO 2400)
- Kontrolpanel til justering af flowhastighed
- Indikatorlys for filterslidhastighed
- EC-motor blæser med lavt energiforbrug
- Lyddæmper (model AP BIO 2400)
- Perforeret luftindtagsgitter med lavt tryktab
- Nem åbning og lukning af push-pull gitter
- Værktøjsløst spændesystem
- Vandtæt panelvæg
- Mobil enhed på hjul
- Varighed af filtereffektivitet: 3 måneder i et stærkt forurenet miljø (hospital), og op til 6 måneder i et normalt miljø (hoteller, kontorer, skoler).
Spezifikation
Spezifikation
| Luftstrømshastighed | 100 til 500 m 3 /h |
| Vægt (engelsk) | 101.4 lb. |
| Vægt (metrisk) | 46 Kg |
| Dybde (engelsk) | 1 fod. 5 1/8 tommer. |
| Bredde (engelsk) | 1 fod. 5.125 tommer. |
| Højde (metrisk) | 1245 mm |
| Dybde (metrisk) | 435 mm |
| Bredde (metrisk) | 435 mm |
| Produkttype | Luftrenser |
| Spænding | 230 V |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?