Få mere at vide
Fisherbrand™ AP Bio 400 luftrensningsenhed
Artikelnummer. 17408982 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Luftstrømshastighed:
100 til 400 m 3 /h
Artikelnummer. Luftstrømshastighed
17408982 100 til 400 m 3 /h
1 options
Artikelnummer. 17408982
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15597.75 DKK
    13417.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 2180.71 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Det unikke AP BIO 400 luftrenser er den bedste og gennemprøvede måde at bekæmpe luftbåren transmission af vira og bakterier i næsten ethvert lukket miljø.
  • Unik teknologi - AP BIO er den eneste biodekontaminerende løsning udstyret med ePM1 50% (F7) og HEPA H14 filtre med AirFend™ teknologi, som fastholder og deaktiverer bakterier og vira (inklusive Sars-CoV-2 ansvarlig for Covid-19).
  • Videnskabeligt testet - Den AirFend™ opløsning påført filtrene af AP BIO Air Purifier har en virucidal virkning, herunder på H1N1 influenzavirus og coronavirus (SARS-CoV-2) i henhold til testprotokolstandarden EN 14476.
  • Med det unikke AP BIO 400 luftrensere fra FläktGroup med det revolutionerende AirFend™ filtreringsteknologi, vira og bakterier er næsten 100 % deaktiveret– herunder Sars-CoV-2– når luft passerer gennem filtrene i enheden.
  • AirFend™ er en 100 % naturlig løsning.
  • De AP Bio er det perfekte valg til sund og sikker indeluft i ethvert område, såsom hjem, hospitaler, skoler, kontorer osv.
  • De på markedet kendte luftrensere er generelt effektive til at filtrere og forbedre den overordnede luftkvalitet og kan installeres i rum, hvor filtrering normalt ikke er mulig, men de beskytter ikke 100 % mod virus. Faktisk, takket være en høj luftfornyelseshastighed og høj filtrering, fanges og filtreres vira, men de forbliver aktive.
  • Enheden renser også luften for støv og andre partikler med sine 50 % ePM1 (F7) og HEPA H14 filtre.
  • AP BIO luftrenser bruger en aktiv luftbehandlingsproces i modsætning til andre passive luftbehandlingsløsninger.
  • AP BIO er en mobil enhed, som nemt kan flyttes til forskellige rum og bruges på en meget fleksibel måde.
  • Enheden er nem og hurtig at installere og giver nem adgang til vedligeholdelse af filtre uden værktøj.
  • Epoxymalet og galvaniseret stålkabinet
  • 2 AirFend™ mini-fold filtre ePM1 50% (F7), 2 AirFend™ HEPA H14 absolutte filtre (model AP BIO 2400)
  • Kontrolpanel til justering af flowhastighed
  • Indikatorlys for filterslidhastighed
  • EC-motor blæser med lavt energiforbrug
  • Lyddæmper (model AP BIO 2400)
  • Perforeret luftindtagsgitter med lavt tryktab
  • Nem åbning og lukning af push-pull gitter
  • Værktøjsløst spændesystem
  • Vandtæt panelvæg
  • Mobil enhed på hjul
  • Varighed af filtereffektivitet: 3 måneder i et stærkt forurenet miljø (hospital), og op til 6 måneder i et normalt miljø (hoteller, kontorer, skoler).
Tekniske data
Luftstrømshastighed 100 til 400 m 3 /h
Vægt (engelsk) 81.6 lb.
Vægt (metrisk) 37 Kg
Dybde (engelsk) 1 fod. 5 1/8 tommer.
Bredde (engelsk) 1 fod. 5.125 tommer.
Højde (metrisk) 840 mm
Dybde (metrisk) 435 mm
Bredde (metrisk) 435 mm
Produkttype Luftrenser
Spænding 230 V