missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AP 1903

Beskrivelse
AP 1903 is a chemical protein dimerizer for use in FKBP fusion protein systems. Induces apoptosis in cells expressing a fusion protein consisting of FKBPF36V and intracellular domain of Fas receptor with high potency (EC50 = 0.1 nM). Exhibits >50-fold selectivity for FKBPF36V-Fas fusion protein over wild-type FKBP. Also induces apoptosis in cells expressing Cas9-FK506 fusion proteins, in inducible caspase 9 (iCas9) suicide gene system. Active in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2 '-[1,2-Ethanediylbis[imino(2-oxo-2,1-ethanediyl)oxy-3,1-phenylene[(1 R)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propylidene]]] bis[(2 S)-1-[(2 S)-1-oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)butyl]-2-piperidinecarboxylate] |
| CAS | 195514-63-7 |
| Mængde | 5 mg |
| Mål | Protein Dimerizers |
| Molekylær formel | C78H98N4O20 |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?