Få mere at vide
Invitrogen™ Anza™ T4 DNA Ligase Master Mix
Mængde:
200 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Anza™ T4 DNA Ligase Master Mix
Forenkle traditionel restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System bruger et enkelt buffersystem til fuldstændig fordøjelse og inkorporerer Anza kloning af enzymer til et klart og enkelt system.
• En ligase til både kohæsive og stumpende ligeringer
• 4X konc. muliggør større volumen af fortyndet DNA i reaktionsblandingen
• Ligation færdig på 15 minutter
• Praktisk Master Mix-format reducerer pipettering
• En ligase til både kohæsive og stumpende ligeringer
• 4X konc. muliggør større volumen af fortyndet DNA i reaktionsblandingen
• Ligation færdig på 15 minutter
• Praktisk Master Mix-format reducerer pipettering
Certificeringer
CoA
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 4X |
| Indhold og opbevaring | 250μ L Anza T4 DNA Ligase Master Mix Opbevares ved -5 til -30 °C. |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
| Enzym | T4 DNA Ligase |
| Kompatibel buffer | Elueringsbuffer, 1X Anza Buffer |
| Mængde | 50 reaktioner |
| Produkttype | T4 DNA Ligase Master Mix |
| Produktlinje | Anza |