Få mere at vide
Invitrogen™ Anza™ DNA Blunt End Kit
Mængde:
100 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Indeholder
Anza™ Blunting Enzyme Mix, Anza™ 10X afstumpningsbuffer,
Forenkle traditionel restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System bruger et enkelt buffersystem til fuldstændig fordøjelse og inkorporerer Anza kloning af enzymer til et klart og enkelt system.
- En del af Anza™ Restriction Enzyme Cloning System
- Brug direkte efter varmeinaktivering af fordøjelsesreaktion
- Hurtig 15 minutters protokol
Certificeringer
CoA
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 100μ L Anza Blunting Enzyme Mix 200 μ L Anza 10X Blunting Buffer °Opbevares ved -5 til -30 C. |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
| Enzym | T4 DNA-polymerase, Klenow Fragment |
| Kompatibel buffer | Anza™ 10X afstumpningsbuffer |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Produkttype | DNA Blunt End Kit |
| Produktlinje | Anza |