Få mere at vide
Invitrogen™ Anza™ Alkalisk fosfatase
Artikelnummer. p-6543163
Mængde:
2000 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 15511620
Brand: Invitrogen™ IVGN2208
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Anza™ Alkalisk fosfatase, Anza™ 10X buffer, Anza™ 10X rød buffer
Forenkle traditionel restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System bruger et enkelt buffersystem til fuldstændig fordøjelse og inkorporerer Anza kloning af enzymer til et klart og enkelt system.
• Bruger Anza 10X buffer
• Et-trins fordøjelse og dephosphoryleringsprotokol
• To-trins dephosphorylerede protokoller tilgængelige
• Varme inaktiveret i 5 minutter
Certificeringer
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 ml Anza Alkalisk fosfatase
1 ml Anza Buffer (10X)
1 ml Anza Rød buffer (10X)
Opbevares ved -5 til -30 °C.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Enzym Alkalisk fosfatase
Kompatibel buffer 10X buffer
Mængde 2000 reaktioner
Produkttype Alkalisk fosfatase
Produktlinje Anza