Få mere at vide
Invitrogen™ Anza™ Alkalisk fosfatase
Mængde:
2000 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Anza™ Alkalisk fosfatase, Anza™ 10X buffer, Anza™ 10X rød buffer
Forenkle traditionel restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System bruger et enkelt buffersystem til fuldstændig fordøjelse og inkorporerer Anza kloning af enzymer til et klart og enkelt system.
• Bruger Anza 10X buffer
• Et-trins fordøjelse og dephosphoryleringsprotokol
• To-trins dephosphorylerede protokoller tilgængelige
• Varme inaktiveret i 5 minutter
• Bruger Anza 10X buffer
• Et-trins fordøjelse og dephosphoryleringsprotokol
• To-trins dephosphorylerede protokoller tilgængelige
• Varme inaktiveret i 5 minutter
Certificeringer
CoA
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 ml Anza Alkalisk fosfatase 1 ml Anza Buffer (10X) 1 ml Anza Rød buffer (10X) Opbevares ved -5 til -30 °C. |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
| Enzym | Alkalisk fosfatase |
| Kompatibel buffer | 10X buffer |
| Mængde | 2000 reaktioner |
| Produkttype | Alkalisk fosfatase |
| Produktlinje | Anza |