Få mere at vide
Invitrogen™ Anza™ 75 Alw44I
Mængde:
2000 U
Pakningsstørrelse:
2000 enheder
Beskrivelse
Indeholder
Anza™ Restriction Enzyme, Anza™ 10X Buffer, Anza™ 10X Red Buffer
Forenkle traditionel restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System bruger et enkelt buffersystem til fuldstændig fordøjelse og inkorporerer Anza kloning af enzymer til et klart og enkelt system.
- Én buffer til alle restriktionsenzymer
- Én fordøjelsesprotokol for alle DNA-typer
- Fuldfør fordøjelsen på 15 min
- Fordøjelse natten over uden stjerneaktivitet
Certificeringer
CoA
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 100 μL Anza 75 Alw44I 1 mL Anza Buffer (10X) 1 mL Anza Red Buffer (10X) Store at -20°C. |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
| Methyleringsfølsomhed | CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom |
| Enzym | Alw44I |
| Kompatibel buffer | Anza™ 10X rød buffer, Anza™ 10X buffer |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 2000 U |
| Produkttype | Restriction Enzyme Cloning System |
| Vis mere |