Få mere at vide
Invitrogen™ Anza™ Startsæt med 5 pakker
Beskrivelse
Indeholder
Anza™ 11 EcoRI, Anza™ 5 BamHI, Anza™ 1 ikke jeg, Anza™ 16 HindIII, Anza™ 12 XbaI, Anza™ T4 DNA Ligase Master Mix, Anza™ Alkalisk fosfatase, Anza™ 10X buffer, Anza™ 10X rød buffer,
Forenkle traditionel restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
- Én buffer til alle restriktionsenzymer
- Én fordøjelsesprotokol for alle DNA-substrater
- Fuldfør fordøjelsen på 15 min
- Indeholder 5 almindelige restriktionsenzymer
- Komplet med Anza T4 DNA Ligase Master Mix og Anza Alkalisk fosfatase
Certificeringer
CoA
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •20μ L hver af Anza 11 EcoRI, Anza 5 BamHI, Anza 1 ikke jeg, Anza 16 HindIII, Anza 12 XbaI • 100μ L Anza T4 DNA Ligase Master Mix • 20μ L Anza Alkalisk fosfatase • 500μ L Anza Buffer (10X) • 500μ L Anza Rød buffer (10X) Opbevares ved -5 til -30 °C. |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
| Methyleringsfølsomhed | Methyleringsfølsomhed varierer efter enzym |
| Enzym | HindIII, NotI, Alkaline Phosphatase, XbaI, T4 DNA Ligase, BamHI, EcoRI |
| Kompatibel buffer | Anza™ 10X rød buffer, Anza™ 10X buffer |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 1 sæt |
| Produkttype | Startsæt |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |
| Produktlinje | Anza |